183709
2′-Chloroacetophenone
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Point d'ébullition
227-230 °C
Densité
1.190 g/mL at 20 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C