861847
Cyanure de 4-(trifluorométhoxy)phénylhydrazone carbonyle
97%
Synonyme(s) :
(4-trifluorométhoxyphénylhydrazono)mésoxalonitrile, FCCP
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
174-175 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
Clé InChI
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par