Merck
Passer à
D7400
2′-Deoxyadenosine monohydrate
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonyme(s) :
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, Adenine deoxyriboside
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
250 mg
Disponible dès aujourd'huiDeSt QuentinFallavier
56,30 €
500 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
58,60 €
1 g
Disponible dès aujourd'huiDeSt QuentinFallavier
92,40 €
5 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
420,00 €
25 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
747,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13N5O3 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.26
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-488-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
91015
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
56,30 €
Disponible dès aujourd'huiDétails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
2′-Deoxyadenosine monohydrate, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Application
2′-Deoxyadenosine monohydrate has been used:
  • as a component for nucleoside supplementation
  • as a standard for to estimate DNA global methylation rate in proliferating oil palm embryogenic suspensions
  • to reverse sterile alpha motif (SAM) and histidine-aspartate (HD) domain-containing protein (SAMHD1)
  • inhibition of human immunodeficiency virus (HIV-1) and hepatitis B virus (HBV)
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxyadenosine (2′-dAdo), a deoxyribonucleoside, may be used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2′-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D8668D5287D0901
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
99-100%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxyadenosine monohydrate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes