Merck
V900503
Sigma-Aldrich
Peroxidasa from horseradish
Vetec, reagent grade
Sinónimos:
Donante:peróxido de hidrógeno oxidorreductasa, Peroxidasa de rábano picante
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
formulario
powder
actividad específica
≥250 units/mg solid
mol peso
~44 kDa
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
La peroxidasa de rábano picante se aísla de las raíces de rábano picante (Amoracia rusticana) y pertenece al grupo de ferroprotoporfirina de las peroxidasas. La HRP es un polipéptido monocatenario que contiene cuatro puentes bisulfuro. Es una glucoproteína que contiene un 18 % de carbohidratos. La composición de los carbohidratos consiste en galactosa, arabinosa, xilosa, fucosa, manosa, manosamina y galactosamina dependiendo de la isoenzima específica. Su peso molecular (~44 kDa) incluye la cadena polipeptídica (33 890 dalton), la hemina más Ca2+ (~700 dalton) y los carbohidratos (~9 400 dalton). Existen al menos siete isoenzimas de la HRP. El punto isoeléctrico de las isoenzimas de la peroxidasa de rábano picante oscila entre 3,0 y 9,0.
Definición de unidad
Una unidad de pirogalol formará 1,0 mg de purpurogalina a partir de pirogalol en 20 segundos a pH 6,0 a 20 °C.
Nota de análisis
La RZ (Reinheitszahl) es la relación de absorbancia A403/A275 determinada a 0,5-1,0 mg/ml en agua desionizada. Es una medida del contenido de hemina, no de la actividad enzimática. Incluso preparaciones con RZ elevada pueden tener una actividad enzimática baja.
Otras notas
Véase más información sobre la peroxidasa en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Wen Liu et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1504-1512 (2013-03-20)
NLRP3 inflammasome has been reported to be associated with various kinds of immunological diseases including colitis. However, there are few drug candidates targeting inflammasomes for the treatment of colitis. In the present study, we aimed at examining the effect of
George A Kastis et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 238(2), 209-222 (2013-04-12)
Intratracheal administration of lipopolysaccharide (LPS) in animals is a commonly used model of acute lung injury, characterized by increased alveolar-capillary membrane permeability causing protein-rich edema, inflammation, deterioration of lung mechanical function and impaired gas exchange. Technetium-99-m-labeled diethylene-triamine pentaacetatic acid ((99m)Tc-DTPA)
Marie Thérèse Droy-Lefaix et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(4), 2705-2710 (2013-03-23)
The aim of this study was to evaluate the interest of an ophthalmic eyedrop preparation containing a myosin light chain kinase (MLCK) inhibitor, ML-7, in the treatment of ocular surface. The local protective effect on the inflammation and the increase
Veronika Binder et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(5), 1020-1027 (2013-03-16)
Elevated levels of advanced oxidation protein products have been described in several chronic inflammatory diseases, like chronic renal insufficiency, rheumatoid arthritis, and atherosclerosis. Recent findings revealed that advanced oxidation protein products are inhibitors of the major high-density lipoprotein receptor, scavenger
Uwe Jerke et al.
The Journal of biological chemistry, 288(18), 12910-12919 (2013-03-28)
Atherosclerosis and vasculitis both feature inflammation mediated by neutrophil-endothelial cell (EC) contact. Neutrophil myeloperoxidase (MPO) can disrupt normal EC function, although the mechanism(s) by which MPO is transferred to ECs are unknown. We tested the hypothesis that close, β2 integrin-dependent