Merck
PHL83363
Carvacrol methyl ether
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-Methoxy-p-cymol, 4-Isopropyl-2-methoxytoluene, 5-Isopropyl-2-methylanisole, Methylcarvacrol
Seleccione un Tamaño
25 MG
252,00 €
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
252,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
164.24
Beilstein:
2412706
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
densidad
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=C(OC)C=C(C(C)C)C=C1
InChI
1S/C11H16O/c1-8(2)10-6-5-9(3)11(7-10)12-4/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
YVLHTQPPMZOCOW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hatice Büşra Konuk et al.
Folia microbiologica, 65(4), 775-783 (2020-03-21)
Terpenoids, one of the major components of essential oils, are known to exert potent antifungal activity against yeast Saccharomyces cerevisiae. They have been the subject of a considerable number of investigations that uncovered extensive pharmacological properties, including antifungal and antibacterial