Merck
ERMAE003
Supelco
Tetramethylurea
ERM®, certified reference material
Sinónimos:
1,1,3,3-Tetramethylurea, TMU
Seleccione un Tamaño
ERMAE003-1EA
183,00 €
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
ERMAE003-1EA
183,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
773898
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
JRC
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
densidad
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
Clave InChI
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
For more information please click on the below product number:
ERMAE003
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)