18127
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for LC-MS LiChropur™
Sinónimos:
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.8% (GC)
formulario
liquid
calidad
for LC-MS LiChropur™
impurezas
≤0.02% water
índice de refracción
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤2 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Na: ≤10 ppm
idoneidad
passes test for LC-MS (ESI/APCI pos. < 10 ppb)
cadena SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Buffer additive for LC-ESI-MS to separate acidic and basic compounds.
- Eluent additive in the UHPLC-MS/MS method to improve the chromatographic separation of basic and zwitterionic compounds.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?