Documentos clave
805148
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
8390,00 €
8390,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
8390,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
8390,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 05148
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
60 cm × 21.5 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
17 μm
tamaño de poro
450 Å
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
As the first generation of silicia based SEC columns, the TSKgel G4000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules. TSKgel G4000SW columns are available in 13μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13 and 17μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
Forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
columna analítica
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)