Merck
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel® phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
Columna de HPLC de exclusión por tamaño (tipo SW) TSKgel® phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Products
Categoría de producto
Fabricante
Agencia
USP Suitability
Técnica de separación
Diámetro interno (DI, mm)
Longitud (cm)
Tamaño de partícula (µm)
Tamaño del poro (Å)