66949
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
100 mM Na2CO3 and 4 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 17
Seleccione un Tamaño
3910,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
3910,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
100 mM Na2CO3
4 mM NaHCO3
técnicas
ion chromatography: suitable
idoneidad
application tested
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Metrohm IC application note : AN-S-397 : IC assay for sodium chloride in sodium chloride tablets for solution
Metrohm IC application note : AN-S-398 : Phosphate in sodium and potassium phosphates compounded injections
Metrohm IC application note : AN-U-049 : Disinfection byproducts in water
Metrohm IC application note : AN-P-085 : Iodine monitoring in natural sources
Ligadura / enlace
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)