Documentos clave
68302
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
160 mM Na2CO3 and 5 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 19
Seleccione un Tamaño
1 L
101,00 €
2.5 L
185,00 €
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
101,00 €
2.5 L
185,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
160 mM Na2CO3
5 mM NaHCO3
técnicas
ion chromatography: suitable
idoneidad
application tested
Descripción general
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Aplicación
Metrohm IC application note : AN-D-003 :Hemodialysis solutions
Ligadura / enlace
Visit the IC Portal to learn more
Nota de preparación
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ 0.2 μm filtered)
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)