61905
Nitric acid/Dipicolinic acid concentrate
HNO3 34 mM and Dipicolinic acid 14 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C 4
Nivel de calidad
concentración
14 mM C7H5NO4 in H2O
34 mM HNO3 in H2O
técnicas
ion chromatography: suitable
idoneidad
application tested
Descripción general
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate
Aplicación
Metrohm IC application note AN-C-151: Separation of standard cations in five minutes.
Precaución
May form precipitation at storage below room temperature.
Ligadura / enlace
Visit the IC Portal to learn more
Nota de preparación
Prepared with nitric acid, dipicolinic acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?