Merck
2633601
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
22,15 €
22,15 €
Precio de catálogo44,30 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
22,15 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
22,15 €
Precio de catálogo44,30 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Shimadzu 221-41444-01 (OEM)
L × D.I. × D.E.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
compatibilidad
technique used for General purpose
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)