Merck
2631105
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
Seleccione un Tamaño
5 PKG
150,00 €
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 PKG
150,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
Splitless for AutoSystem
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
PerkinElmer N610-1372 (OEM)
PerkinElmer N612-1021 (OEM, instrument manufacturer′s quartz liner)
L × D.I. × D.E.
92 mm × 6.35 mm × 2.0 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)