Merck
2633625
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
Seleccione un Tamaño
25 PKG
594,00 €
594,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 PKG
594,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
594,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 25 ea
L × D.I. × D.E.
95 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)