Merck
2637505
Supelco
SPME/Direct
pkg of 5 ea
Seleccione un Tamaño
5 PKG
274,00 €
274,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 PKG
274,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
274,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 5 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
Artículos
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
Protocolos
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.