Documentos clave
Z380334
Jars Nalgene® style 2117
capacity 1000 mL
Sinónimos:
laboratory jars, nalgene jars
Seleccione un Tamaño
1 PKG
70,12 €
4 PKG
297,00 €
70,12 €
Precio de catálogo82,50 €Ahorre 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
70,12 €
4 PKG
297,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
70,12 €
Precio de catálogo82,50 €Ahorre 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Junta
Joints threaded neck (120)
descripción
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
envase
pkg of 4
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2117-1000
botella diám. × Al
112 mm × 151 mm
capacidad
1000 mL
Descripción general
Transparent, with good chemical resistance.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)