CLS430791
Tubos de centrífuga de 15 ml Corning®
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, sterile, natural, 500/cs
Sinónimos:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
221,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
221,00 €
Productos recomendados
Materiales
cap (CentriStar™)
conical bottom tube
polypropylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
esterilidad
sterile
Características
RCF 12500 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
envase
bag of 50
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 430791
Parámetros
12500 × g max. RCF
D.E. × L
17.5 mm × 118.5 mm
tapón diám.
22.6 mm
22.9 mm , approx.
capacidad
15 mL
color
clear
natural
Adaptador
cap (CentriStar)
Descripción general
El tapón CentriStar™ tiene una parte superior fácil de poner y quitar y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño con reborde. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
- Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasa y ARNasa.
- Graduaciones impresas en negro y una gran mancha blanca para anotar
- La fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima para los tubos de PET es de 3 600 xg
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.