Documentos clave
Z380253
Jars Nalgene® style 2118
capacity 500 mL
Sinónimos:
laboratory jars, nalgene jars
Seleccione un Tamaño
1 PKG
47,70 €
4 PKG
193,00 €
47,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
47,70 €
4 PKG
193,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
47,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (120)
descripción
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
envase
pkg of 6
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2118-0016
capacidad
500 mL
Descripción general
Translucent with excellent chemical resistance.
Aplicación
Jars Nalgene® style 2118 is suitable for storing specimens, solids, pastes, and lab supplies.
Características y beneficios
  • Translucent jars are chemically resistant and autoclave friendly
  • Manufactured from high lab-grade plastic for low leachable and extractable
  • Non-leak proof
  • Sample retrieval is easy due to the wide mouth and straight sides
  • Remove closure and autoclave separately
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. quanti pezzi contiene il prodotto Z380253 da 500 ml? Grazie mille, Antonella
    1 respuesta
    1. This product is currently supplied as a pack of 1 and a pack of 4.
      ¿Le ha resultado útil?