Z675539
Polypropylene carboy with spigot
size 10 L
Seleccione un Tamaño
193,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
193,00 €
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11846-0025
tamaño
10 L
Categorías relacionadas
Descripción general
- Single-handed spigot control for simple dispensing
- 83 mm cap seals with a silicone gasket
- Two large handles for transport or pouring
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)