Documentos clave
SRP0112
Sigma-Aldrich
HDAC-10 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥10% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
HD10, Histone deacetylase 10
Seleccione un Tamaño
50 μG
487,00 €
487,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
487,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
487,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥10% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
79 kDa
envase
pkg of 50 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HDAC10(83933)
Descripción general
Human HDAC10, amino acids 1-481, GenBank Accession No. NM_032019, with N-terminal GST tag, MW = 79 kDa, expressed in baculovirus expression system.
Aplicación
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 50% glycerol.
Nota de preparación
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)