Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 312,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17F3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
366.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
312,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)N2C[C@H](CC2)OCc3ncccc3)C(=O)O
InChI
1S/C18H17F3N2O3/c19-18(20,21)12-4-5-16(15(9-12)17(24)25)23-8-6-14(10-23)26-11-13-3-1-2-7-22-13/h1-5,7,9,14H,6,8,10-11H2,(H,24,25)/t14-/m0/s1
InChI key
NBGRERFNOKZQLO-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
XEN445 is a potent and selective inhibitor of endothelial lipase with an IC50 of 237 nM and high selectivity over hepatic and lipoprotein lipases. In experiments with wild-type mice, XEN445 raised plasma HDL-cholesterol levels by 16% after 3 days and by 30% after 9 days dosing.
XEN445 is a potent and selective inhibitor of endothelial lipase.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description 99.99%, Messer® CANGas |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 99.99% |
| form powder | form powder | form gas |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?