SML3792
MRIA9 Trifluoroacetate
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
8-(((2r,5r)-5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl)-6-(2-chloro-4-(3-fluoropyridin-2-yl)phenyl)-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one trifluoroacetate, 8-[(trans -5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl]-6-[2-chloro-4-(3-fluoro-2-pyridinyl)phenyl]-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one trifluoroacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥96% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable