Saltar a
SML2598
Ataciguat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Chloro-2-[[(5-chloro-2-thienyl)sulfonyl]amino]-N-[4-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-benzamide, 5-Chloro-2-[[(5-chlorothien-2-yl)sulfonyl]amino]-N-[4-[(morpholin-4-yl)sulfonyl]phenyl]benzamide, HMR-1766, HMR1766
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
92,90 €
78,96 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19Cl2N3O6S3
Número CAS:
Peso molecular:
576.49
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
78,96 €
Precio de catálogo92,90 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N4CCOCC4)c1ccc(cc1)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)N[S](=O)(=O)c3[s]c(cc3)Cl
InChI
1S/C21H19Cl2N3O6S3/c22-14-1-6-18(25-34(28,29)20-8-7-19(23)33-20)17(13-14)21(27)24-15-2-4-16(5-3-15)35(30,31)26-9-11-32-12-10-26/h1-8,13,25H,9-12H2,(H,24,27)
InChI key
PQHLRGARXNPFCF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ataciguat (HMR-1766) is a soluble guanylate cyclase (sGC) activator
Soluble guanylate cyclase (sGC) activator
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3595SML1532Y0002238
vibrant-m
Y0002238
Riociguat
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)