Saltar a
SML3355
GSK626616
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5Z)-2-(2,6-Dichloroanilino)-5-(quinoxalin-6-ylmethylidene)-1,3-thiazolone, (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone, (5Z)-5-(6-Quinoxalinylmethylidene)-2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-1,3-thiazol-4(5H)-one, (Z)-2-(2,6-Dichlorophenylamino)-5-(quinoxalin-6-ylmethylene)thiazol-4(5H)-one, GSK 626616, GSK-626616
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
83,90 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
322,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H10Cl2N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
401.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
83,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=CC=C1Cl)=C1NC2=NC(/C(S2)=C/C3=CC4=C(N=CC=N4)C=C3)=O
InChI
1S/C18H10Cl2N4OS/c19-11-2-1-3-12(20)16(11)23-18-24-17(25)15(26-18)9-10-4-5-13-14(8-10)22-7-6-21-13/h1-9H,(H,23,24,25)/b15-9-
InChI key
RJPNRXFBYZVRIB-DHDCSXOGSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK626616 is an orally available, ATP-competitive, potent and selective dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase DYRK inhibitor (DYRK3 IC50 = 0.7 nM; similar potency against DYRK1A and DYRK2) with 20-fold selectivity over the closed related casein kinase 2. GSK626616 enhances Epo-stimulated increase of human marrow erythroid colony formation units (CFU-E), without affecting megakaryocyte colony growth or CFU-GM formation. GSK626616 enhances the percentage and number of Ter119+/CD71+ erythroid progenitors derived from kit+ mouse marrow in the presence of SCF and Epo in cultures, and exhibits therapeutic efficacy in a murine anemia model in vivo (0.03 mg/kg/d i.p.)
Orally available, ATP-competitive, potent and selective dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase DYRK1A/DYRK2/DYRK3 inhibitor in vitro and in vivo.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A0233SML1368SML0870
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, faint red to orange to dark brown
color
, white to yellow to light brown
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)