A0233
AS605240
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(6-Quinoxalinylmethylene)-2,4-thiazolidinedione
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
, faint red to orange to dark brown
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC(=O)C(\S1)=C\c2ccc3nccnc3c2
InChI
1S/C12H7N3O2S/c16-11-10(18-12(17)15-11)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-6H,(H,15,16,17)/b10-6-
Clave InChI
SQWZFLMPDUSYGV-POHAHGRESA-N
Aplicación
- as a phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitor to study its effect on Rab5-positive early endosome (EE) vesicles.
- as a (PI3K) inhibitor to treat splenocytes for graft-versus-host disease (GVHD) induction.
- as a class 1A PI3K inhibitor to treat CD4+ T cells.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology