Saltar a
SML0870
LY 2087101
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2-Amino-5-keto)thiazole), [2-[(4-Fluorophenyl)amino]-4-methyl-5-thiazolyl]-3-thienyl-methanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
71,80 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
287,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11FN2OS2
Número CAS:
Peso molecular:
318.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
(dry room)
71,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
(dry room)
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)Nc2[s]c(c(n2)C)C(=O)c3c[s]cc3
InChI
1S/C15H11FN2OS2/c1-9-14(13(19)10-6-7-20-8-10)21-15(17-9)18-12-4-2-11(16)3-5-12/h2-8H,1H3,(H,17,18)
InChI key
PEAMDZVDNYENPN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). LY 2087101 was shown to not enhance the activity of α3β4 subtype nAChRs.
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1906SML2658SML1506
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
(dry room)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)