Documentos clave
SML0611
Sigma-Aldrich
ML213
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
91,00 €
25 MG
352,00 €
91,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
91,00 €
25 MG
352,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO
Número de CAS:
Peso molecular:
257.37
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
91,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c3c(cc(cc3C)C)C)C(=O)C1C2CC(C1)CC2
InChI
1S/C17H23NO/c1-10-6-11(2)16(12(3)7-10)18-17(19)15-9-13-4-5-14(15)8-13/h6-7,13-15H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,18,19)
Clave InChI
SIQGKPGBLYKQBB-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ML213 is a selective opener of the potassium channels KCNQ2 and KCNQ4, with EC50 values of 230 and 510 nM, respectively.
ML213 is a selective opener of the potassium channels KCNQ2 and KCNQ4.
Características y beneficios
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to potassium channels for your research needs.