Documentos clave
5.05877
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Raclopride
Sinónimos:
(S)-(-)-Raclopride, Dopamine Receptor D2 Antagonist, (S)-Raclopride, Raclopride
Seleccione un Tamaño
10 MG
134,00 €
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
134,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20Cl2N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
347.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
134,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(c(c(c(c1)Cl)O)C(=O)NC[C@@H]2N(CCC2)CC)OC
InChI
1S/C15H20Cl2N2O3/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21)/t9-/m1/s1
Clave InChI
WAOQONBSWFLFPE-SECBINFHSA-N
Descripción general
D2-like dopamine receptor antagonist targeting D2R (pKi =8.0), D3R (pKi = 7.9), and 5-HT1A R (pKi=5.2). Used to explore D2 like receptor mediated effects in neuropathic pain, and in antagonism studies of DA receptors during heroin usage and cocaine. D2 Receptor selectivity in various preps shows IC50 values around 32 nM.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reversible: yes
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Dang, Y. H. et al. 2010. Neurosci.169, 1872.
Platt, D. M. et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 985.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable