Merck
S3316
Sigma-Aldrich
SKF-89145 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Sinónimos:
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro­thieno[2,3-c]pyridine hydrobromide
Seleccione un Tamaño
5 MG
199,00 €
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
199,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15NO2S · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
342.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
>98% (HPLC)
Formulario
solid
color
off-white
solubilidad
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: soluble 4 mg/mL
cadena SMILES
Br[H].CN1CC(c2ccc(O)c(O)c2)c3ccsc3C1
InChI
1S/C14H15NO2S.BrH/c1-15-7-11(10-4-5-18-14(10)8-15)9-2-3-12(16)13(17)6-9;/h2-6,11,16-17H,7-8H2,1H3;1H
Clave InChI
WUWJEHPRFDIUMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
SKF-89145 was used to treat Crassostrea virginica to study the role of D1 dopamine receptors in dopaminergic neurotoxicity of manganese in gills.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
D1 dopamine receptor agonist.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Samuel Anador et al.
In vivo, 32(3), 74-79 (2011-08-19)
The lateral epithelial cells of gill of Crassostrea virginica are innervated by dopamine and serotonin nerves that regulate the beating rate of their lateral cilia. Terminal release of dopamine slows down the beating rate of the cilia, while serotonin release