O9637
Oxaprozin
solid
Sinónimos:
4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanoic acid, Daypro
Seleccione un Tamaño
170,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
170,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
cadena SMILES
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Clave InChI
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTGIR(5739) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.