Documentos clave
LIDF451811-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-11-Kit Rotor
not aerosol-tight, for 5424/5424R, polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
El producto LIDF451811-EP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
polypropylene
Características
not aerosol-tight
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022653105 (NA)
Eppendorf® 5424707009 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5424 R
for use with 5424
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)