EP5424700004
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-Special
incl. lid, aerosol tight, coated
Seleccione un Tamaño
951,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
951,00 €
Productos recomendados
Características
to hold 24 x 1.5/2.0 ml tubes
incl. lid, aerosol tight, coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5424700004
Parámetros
15,000 max. RCF (21,130 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5424/5424R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)