EP5427761004
Lid for Eppendorf(R) FA-45-30-11 Rotor
aerosol tight, for 5430/5430R, aluminum
Seleccione un Tamaño
274,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
274,00 €
Productos recomendados
Materiales
aluminum
Características
aerosol tight
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427761004 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5430 R
for use with 5430
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)