EP5427760008
ROTOR LID FOR EPPENDORF® FA-45-24-11 KIT
with QuickLock, aerosol-tight
About This Item
Productos recomendados
Características
aerosol-tight
with QuickLock
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427760008 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5430 R
for use with 5430
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)