Merck
H6785
Sigma-Aldrich
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E)-eicosatetraene-(2-biotinyl)hydrazide
≥98%, ethanol solution
Sinónimos:
15(S)-HETE−biotin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
560.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
ethanol solution
εmax
23,000 at 236 nm
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C30H48N4O4S/c1-2-3-13-18-24(35)19-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-21-27(36)33-34-28(37)22-17-16-20-26-29-25(23-39-26)31-30(38)32-29/h4-5,8-11,14,19,24-26,29,35H,2-3,6-7,12-13,15-18,20-23H2,1H3,(H,33,36)(H,34,37)(H2,31,32,38)/b5-4-,10-8-,11-9-,19-14+/t24-,25-,26-,29-/m0/s1
Clave InChI
CVMXPPQBNJUHBS-DJDVYCAUSA-N
Aplicación
May be used to detect 15(S)-HETE binding proteins and/or receptors.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent 5-lipoxygenase inhibitor.
Otras notas
15(S)-HETE is a major arachidonic acid metabolite produced from the 15-lipoxygenase pathway.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)