538927
15d-PGJ2
A metabolite of PGD₂that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected NIH/3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells.
Sinónimos:
15d-PGJ2, Prostaglandin J₂, 15-Deoxy-Δ 12,14, PPAR Agonist VII, PPARγ Agonist VI
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
oil
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
Clave InChI
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Ricote, M., et al. 1998. Nature 391, 79.
Forman, B.M., et al. 1995. Cell 83, 803.
Kliewer, S.A., et al. 1995. Cell83, 813.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable