EP5804712005
Eppendorf® Aerosol-tight caps
for 100 ml rectangular buckets, set of 2 ea
Seleccione un Tamaño
134,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
134,00 €
Productos recomendados
Características
for 100 ml rectangular buckets
envase
set of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804712005
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)