Documentos clave
EP5810725003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81-MTP
incl. 4 MTP buckets
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Seleccione un Tamaño
1 EA
3100,00 €
3100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
3100,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
3100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
to hold 4 x MTP/flex buckets
incl. 4 MTP buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810725003
Parámetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descripción general
  • A versatile swing-bucket rotor (A-4-81-MTP) accommodates 2 plate buckets and 2 rectangular tube buckets facilitating mixed loading.
  • Rotor, lid and adapters are autoclavable at 121 °C, 20 min.
  • Optional aerosol-tight caps are available for the safe centrifugation of hazardous samples.
  • Rotor lifetime: max. 100,000 cycles.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)