Documentos clave
EP5702700002
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-8-17
8 x 15 ml
Seleccione un Tamaño
1 EA
329,00 €
329,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
329,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
329,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
8 x 15 ml
fabricante / nombre comercial
5702700002
Eppendorf® 5702700002
Eppendorf®
técnicas
centrifugation: suitable
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)