Documentos clave
EP5804709004
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 4 x 100 mL rectangular buckets
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804709004
Parámetros
5,000 max. RCF (4,500 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)