CLS430196
Corning®, placas de cultivo tratadas para cultivo de tejidos
D × H 60 mm × 15 mm , with 2 mm grid
Sinónimos:
petri dish
Seleccione un Tamaño
393,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
393,00 €
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
round
esterilidad
sterile
envase
sleeve of 20
fabricante / nombre comercial
Corning 430196
P × Al
60 mm × 15 mm , with 2 mm grid
superficie
21 cm2
Características y beneficios
- Fabricado a partir de poliestireno virgen ópticamente transparente
- Tratado para una fijación óptima de la célula
- Esterilizado por radiación gamma y certificado apirógeno
- Tiene microesferas de apilamiento para ayudar a la manipulación
- La tapa se suministra con respiraderos para proporcionar un intercambio de gas constante
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)