Documentos clave
CLS430599
Corning®, placas de cultivo tratadas para cultivo de tejidos
D × H 150 mm × 25 mm
Sinónimos:
petri dish
Seleccione un Tamaño
60 EA
261,00 €
261,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
60 EA
261,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NA.75
261,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polystyrene
round
esterilidad
sterile
envase
sleeve of 5
fabricante / nombre comercial
Corning 430599
P × Al
150 mm × 25 mm
superficie
148 cm2
Descripción general
Los productos tratados con ["Corning"]Tissue Culture (TC) son superficies modificadas por descarga en corona o tratamiento con plasma gaseoso que deja la superficie hidrófila y con carga negativa con la adición de medios.
Aplicación
Las placas de cultivo tratadas con ["Corning"] tissue-culture son adecuadas para las necesidades diarias de cultivo celular.[1][2]
Características y beneficios
  • Fabricado a partir de poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Tratado para una fijación óptima de la célula
  • Esterilizado por radiación gamma y certificado apirógeno
  • Tiene microesferas de apilamiento para ayudar a la manipulación
  • La tapa se suministra con respiraderos para proporcionar un intercambio de gas constante
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Paul T Toran et al.
Experimental hematology, 86, 28-42 (2020-05-31)
As important vectors for ectopic protein expression, gene silencing, and progenitor cell barcoding, lentiviruses continue to emerge as versatile research and clinical tools. For studies employing cell types that are relatively resistant to transduction, high-titer lentivirus preparations with low cytotoxicity
Min Shen et al.
Redox biology, 47, 102151-102151 (2021-10-05)
Ferroptosis is a recently identified non-apoptotic form of cell death characterized by iron-dependent lipid peroxidation. However, the underlying exact mechanisms remain poorly understood. Here, we report that the total levels of N6-methyladenosine (m6A) modification are evidently increased upon exposure to
Zili Zhang et al.
Redox biology, 36, 101619-101619 (2020-08-31)
Ferroptosis is a recently discovered form of programmed cell death, but its regulatory mechanisms are not fully understood. In the current study, we reported that the BRD7-P53-SLC25A28 axis played a crucial role in regulating ferroptosis in hepatic stellate cells (HSCs).