CLS430293
Corning®, placas de cultivo tratadas para cultivo de tejidos
D × H 100 mm × 20 mm
Sinónimos:
petri dish
Seleccione un Tamaño
516,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
516,00 €
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
round
esterilidad
sterile
uso
11.0-16.5 mL Optimal culture medium volume range (Optimal culture medium volume)
envase
sleeve of 10
fabricante / nombre comercial
Corning 430293
P × Al
100 mm × 20 mm
superficie
55 cm2
Características y beneficios
- Fabricado a partir de poliestireno virgen ópticamente transparente
- Tratado para una fijación óptima de la célula
- Esterilizado por radiación gamma y certificado apirógeno
- Tiene microesferas de apilamiento para ayudar a la manipulación
- La tapa se suministra con respiraderos para proporcionar un intercambio de gas constante
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)