Saltar a
C5749
CGP 52608
≥98%, RORA activator, solid
Sinónimos:
1-[3-Allyl-4-oxo-thiazolidine-2-ylidene]-4-methyl-thiosemicarbazone, N-Methyl-2-[4-oxo-3-(2-propen-1-yl)-2-thiazolidinylidene]-hydrazinecarbothioamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
149,00 €
126,65 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
585,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N4OS2
Número CAS:
Peso molecular:
244.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Quality level:
126,65 €
Precio de catálogo149,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
CGP 52608, ≥98%, solid
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
solubility
DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=S)N\N=C1/SCC(=O)N1CC=C
InChI
1S/C8H12N4OS2/c1-3-4-12-6(13)5-15-8(12)11-10-7(14)9-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H2,9,10,14)/b11-8-
InChI key
DDYJDIHOSRTMSE-FLIBITNWSA-N
Application
CGP 52608 has been used as a RAR related orphan receptor α (RORα) synthetic agonist in THP-1 macrophages,[1] in human monocyte cells THP1[2] and somatic testicular cells.[3]
Biochem/physiol Actions
CGP 52608 is a specific activator of retinoic acid receptor-related orphan receptor α (RORA).
CGP 52608 is a thiazolidine derivative[4] and an antiarthritic compound.[5] It possesses immunostimulatory functionality[4] and elicits antiproliferative effect in colon tumors.[6] It is cytotoxic towards neural cell lines.[5] CGP 52608 induces apoptosis in tumor[6] and also favors G0-G1 cell cycle phase accumulation in neural cell lines.[5]
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0766SML0607M5449
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
K Winczyk et al.
Journal of pineal research, 31(2), 179-182 (2001-09-14)
The effects of melatonin and the thiazolinidinedione derivative CGP 52608 on apoptosis of Colon 38 cancer cells were investigated. Male mice were implanted subcutaneously with a suspension of Colon 38 cells. Ten days after induction of tumors, the animals were
M Karasek et al.
Biological signals and receptors, 8(1-2), 75-78 (1999-03-23)
The antiproliferative effects of melatonin and CGP 52608, an exogenous ligand for RZR/ROR receptors, are compared in the present paper. Both compounds exerted similar inhibitory effects on the proliferation of neoplastic cells in mouse colonic adenocarcinoma, DU 145 human prostate
Michal Karasek et al.
Journal of pineal research, 34(4), 294-296 (2003-03-29)
Melatonin exerts a marked antiproliferative action in numerous experimentally-induced tumors in vivo as well as in both animal and human cell lines in vitro. However, the mechanisms of oncostatic action of melatonin is not clear, and the involvement of both
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C5749-5MG04061832954172
C5749-25MG04061832954165
Preguntas
  1. Hi, I wonder how long time I can use it the CGP52608 (C5749) after delivery since there is no expiry date on the CoA ?
    1 respuesta
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      ¿Le ha resultado útil?