Documentos clave
AXYT200YRS
Axygen® Universal Fit Pipet Tip
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinónimos:
Pipette tips, universal fit, Pipette tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
355,00 €
355,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
355,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
355,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
yellow
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-200-Y-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
200 μL
volumen
200 μL
color
yellow
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Pipette tips, universal fit has the following features and benefits:
  • Beveled orifice for easy delivery
  • Error-free graduation marks
  • Applicable for sensitive biological experiments
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)