Documentos clave
AXYT200Y
Pipette tips
size 200 μL, yellow, pkg of 20x1000tips/cs
Sinónimos:
Pipette tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
633,00 €
633,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
633,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
633,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
yellow
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-200-Y
Corning
envase
pkg of 20x1000tips/cs
tamaño
200 μL
volumen
200 μL
color
yellow
Categorías relacionadas
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)