Saltar a
CLS4489
Pipetas serológicas Corning® Costar® Stripette® en envases de papel o plástico individuales
capacity 25 mL
Sinónimos:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
29,90 €
200 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
171,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
25 mL
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 200, bag of 25
Feature:
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.2 mL, subdivision
Manufacturer/tradename:
Corning 4489
Material:
polystyrene
29,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.2 mL, subdivision
packaging
case of 200, bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 4489
measuring range
accuracy: 0.2 mL
technique(s)
cell culture: suitable
L
344 mm
capacity
25 mL
tip I.D.
0.125 in.
color
red color-coded stripe
General description
Las pipetas serológicas Corning Costar Stripette envueltas en papel o plástico permiten su apertura fácil ya sea rasgando el envoltorio o atravesándolo. También es ideal para aplicaciones en cultivo celular o cultivo tisular estériles, en especial cuando se llevan puestos guantes de látex, ya que el envoltorio reduce la electricidad estática. Estas pipetas Stripette son pipetas serológicas estériles en envoltorios individuales diseñadas para proporcionar las condiciones óptimas para las técnicas de cultivo celular o tisular asépticos.
  • La codificación por color del papel permite una fácil identificación del tamaño.
  • El envoltorio de papel o de plástico permite una visión completa.
  • Exclusiva franja de aumento codificada por colores para una vista más fácil del menisco.
  • Estériles, en envoltorios individuales y con certificación de apirogenicidad y ausencia de ADNasa y ARNasa.
  • Precisión dentro de ± el 2 % a volumen completo
  • Números de lote impresos en cada envoltorio de la pipeta
  • Calibradas para administrar (TD-EX 20ºC) su contenido con un soplo
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CLS4487CLS4486CLS4488
description
capacity 25 mL
description
capacity 5 mL
description
capacity 2 mL
description
capacity 10 mL
capacity
25 mL
capacity
5 mL
capacity
2 mL
capacity
10 mL
feature
subdivision, disposable, graduations± 0.2 mL, DNase free, RNase free
feature
DNase free, graduations± 0.1 mL, subdivision, RNase free, disposable
feature
graduations± 0.01 mL, disposable, RNase free, subdivision, DNase free
feature
disposable, DNase free, RNase free, subdivision, graduations± 0.1 mL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 4489
manufacturer/tradename
Corning 4487
manufacturer/tradename
Corning 4486
manufacturer/tradename
Corning 4488
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
case of 200, bag of 25
packaging
case of 200, bag of 50
packaging
case of 1000, bag of 50
packaging
case of 200, bag of 50
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)