Documentos clave
AXYT300L
Axygen® Maxymum Recovery® Microvolume Pipet Tips
for P2/P10, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear
Sinónimos:
MAXYMum Recovery® pipette tips, Pipette tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
684,00 €
684,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
684,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
684,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-300-L
Corning
envase
pkg of 20x1000tips/cs
tamaño
0.5-10 μL
volumen
0.5—10 μL
color
clear
Características y beneficios
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips provide the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Compatible with most of the well-known brands of pipettors
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
  • Microvolume
  • Low-risk of sample loss due to high fluid retention
  • Low-risk of cross-contamination
  • Autoclavable
  • Higher yield, accuracy, and precision
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)