Merck
0711610
Sigma-Aldrich
1-N-(4,4′-Dimethoxytrityl)-D-(+)-biotin
>95%
Sinónimos:
D-Biotin 4,4′-dimethoxytrityl ester, DMT-Biotin
Seleccione un Tamaño
1 G
448,00 €
448,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
448,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H34N2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
546.68
Beilstein:
7673243
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.03
448,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>95%
98% (HPLC)
contiene
≤3% Pyridine as stabilizer
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C31H34N2O5S/c1-37-24-16-12-22(13-17-24)31(21-8-4-3-5-9-21,23-14-18-25(38-2)19-15-23)33-26-20-39-27(29(26)32-30(33)36)10-6-7-11-28(34)35/h3-5,8-9,12-19,26-27,29H,6-7,10-11,20H2,1-2H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-,27-,29-/m0/s1
Clave InChI
RMWVJZXKPGLZEJ-YCVJPRETSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. N. Kremsky et al.
Tetrahedron Letters, 37, 4313-4313 (1996)